SAB5702251
Anti-YKL-40/CHI3L1 Antibody, clone 7T1R3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CHI3L1,ASRT7,CGP-39,GP-39,GP39,HC-gp39,HCGP-3P,YKL-40,YKL40,YYL-40,hCGP-39
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7T1R3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
30-43 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
1.00 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
PGRFTKEAGTLAYYEICDFLRGATVHRILGQQVPYATKGNQWVGYDDQESVKSKVQYLKDRQLAGAMVWALDLDDFQGSFCGQDLRFPLTNAIKDALAAT
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHI3L1(1116)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3