SAB5702151
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
rabbit monoclonal, 10T9N2
Sinonimo/i:
CD51,MSK8,VNRA,VTNR,Integrin alpha V,ITGAV
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Integrin alpha V (ITGAV/CD51) Antibody, clone 10T9N2, Rabbit Monoclonal,
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10T9N2, monoclonal
Stato
liquid
PM
140 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SLKSSASFNVIEFPYKNLPIEDITNSTLVTTNVTWGIQPAPMPVPVWVIILAVLAGLLLLAVLVFVMYRMGFFKRVRPPQEEQEREQLQPHENGEGNSET
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)