Documenti fondamentali
SAB5702088
Sigma-Aldrich
Anti-HSD3B1 Antibody, clone 3F2Z7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HSD3B1, 3BETAHSD, HSD3B, HSDB3, HSDB3A, I, SDR11E1, 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3F2Z7, monoclonal
Stato
liquid
PM
42 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
RGQFYYISDDTPHQSYDNLNYTLSKEFGLRLDSRWSFPLSLMYWIGFLLEIVSFLLRPIYTYRPPFNRHIVTLSNSVFTFSYKKAQRDLAYKPLYSWEEAK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSD3B1(3283)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is an enzyme that catalyzes the oxidative conversion of delta-5-3-beta-hydroxysteroid precursors into delta-4-ketosteroids, which leads to the production of all classes of steroid hormones. The encoded protein also catalyzes the interconversion of 3-beta-hydroxy- and 3-keto-5-alpha-androstane steroids.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human HSD3B1 (P14060).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)