Documenti fondamentali
SAB1305549
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-LAMBDA LIGHT CHAIN antibody produced in mouse
clone HP6054, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Scegli un formato
400 μL
CHF 370.00
CHF 370.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
400 μL
CHF 370.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 370.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HP6054, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:500-1:16000
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)