Documenti fondamentali
SAB5701792
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Smad3-S423/S425 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 355.00
CHF 355.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 355.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 355.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer423/pSer425)
Informazioni sul gene
human ... Smad3(4088)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene belongs to the SMAD, a family of proteins similar to the gene products of the Drosophila gene 'mothers against decapentaplegic' (Mad) and the C. elegans gene Sma. SMAD proteins are signal transducers and transcriptional modulators that mediate multiple signaling pathways. This protein functions as a transcriptional modulator activated by transforming growth factor-beta and is thought to play a role in the regulation of carcinogenesis. [provided by RefSeq, Apr 2009]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Phospho-Smad3 (S423 + S425).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)