07-1389
Anti-phospho-Smad3 (Ser423/425) Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
MAD, mothers against decapentaplegic homolog 3, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 3 (Drosophila), Mothers against DPP homolog 3 , SMA- and MAD-related protein 3, SMAD 3 , SMAD family member 3, SMAD, mothers against DPP homolog 3, SMAD, mothers
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, mink
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human, rat
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer423/pSer425)
Informazioni sul gene
human ... SMAD3(4088)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody was used to detect Smad3 in UV-treated AKR-2B cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Esclusione di responsabilità
WGK 1