Documenti fondamentali
SAB5701357
Sigma-Aldrich
Anti-SRD5A2 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRD5A2(6716)
Descrizione generale
This gene encodes a microsomal protein expressed at high levels in androgen-sensitive tissues such as the prostate. The encoded protein is active at acidic pH and is sensitive to the 4-azasteroid inhibitor finasteride. Deficiencies in this gene can result in male pseudohermaphroditism, specifically pseudovaginal perineoscrotal hypospadias (PPSH). [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human SRD5A2
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)