Documenti fondamentali
SAB5701120
Sigma-Aldrich
Anti-K63-linkage Specific Polyubiquitin antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 247.00
CHF 247.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 247.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 247.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.38 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
ubiquitination (Lys63)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
SAB5701121SAB5701074SAB5701757
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000, immunohistochemistry: 1:50-1:200
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100, immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100, immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing polyubiquitinated protein (K63 linkage).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)