Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
SAB5700767
Sigma-Aldrich
Anti-GSK3B antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
GSK3B, gsk-3β
Scegli un formato
100 μL
CHF 311.00
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 311.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
46
48
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1.62 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSK3B(2932)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a serine-threonine kinase, belonging to the glycogen synthase kinase subfamily. It is involved in energy metabolism, neuronal cell development, and body pattern formation. Polymorphisms in this gene have been implicated in modifying risk of Parkinson disease, and studies in mice show that overexpression of this gene may be relevant to the pathogenesis of Alzheimer disease. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogeno
A synthetic peptide of human GSK3B
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)