Documenti
SAB5700655
Sigma-Aldrich
Anti-VDAC1/Porin antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
PORIN, VDAC-1, VDAC1, VDAC1 / Porin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
30
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1.39 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VDAC1(7416)
Descrizione generale
This gene encodes a voltage-dependent anion channel protein that is a major component of the outer mitochondrial membrane. The encoded protein facilitates the exchange of metabolites and ions across the outer mitochondrial membrane and may regulate mitochondrial functions. This protein also forms channels in the plasma membrane and may be involved in transmembrane electron transport. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Multiple pseudogenes of this gene are found on chromosomes 1, 2 3, 6, 9, 12, X and Y.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-283 of human VDAC1 / Porin (NP_003365.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1