Documenti fondamentali
SAB5700651
Sigma-Aldrich
Anti-TGFBR1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
AAT5, ACVRLK4, ALK-5, ALK5, ESS1, LDS1, LDS1A, LDS2A, MSSE, SKR4, TBR-i, TBRI, TGFBR1, TGFR-1, tbetaR-I
Scegli un formato
100 μL
CHF 365.00
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 365.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
47
55
56
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
4.38 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TGFBR1(7046)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene forms a heteromeric complex with type II TGF-beta receptors when bound to TGF-beta, transducing the TGF-beta signal from the cell surface to the cytoplasm. The encoded protein is a serine/threonine protein kinase. Mutations in this gene have been associated with Loeys-Dietz aortic aneurysm syndrome (LDAS). Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 34-124 of human TGFBR1 (NP_001124388.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)