Documenti fondamentali
SAB5700378
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IKK alpha-S180 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CHUK, IKBKA, IKK alpha, IKK-alpha, IKK1, IKKA, NFKBIKA, TCF16
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
84
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
3.27 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer180)
Informazioni sul gene
human ... CHUK(1147)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the serine/threonine protein kinase family. The encoded protein, a component of a cytokine-activated protein complex that is an inhibitor of the essential transcription factor NF-kappa-B complex, phosphorylates sites that trigger the degradation of the inhibitor via the ubiquination pathway, thereby activating the transcription factor.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around S180 of human IKK alpha (NP_001269.3).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)