SAB5700364
Anti-Phospho-p53-S46 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
BCC7, BMFS5, LFS1, P53, TP53, TRP53, p53
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
23-43
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.33 mg/ml
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:1000-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer53/pSer46)
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1