Key Documents
SAB5700353
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-GAP43-S41 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
B-50, GAP43, PP46
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
24
28
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
0.79mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer41)
Informazioni sul gene
human ... GAP43(2596)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene has been termed a ′growth′ or ′plasticity′ protein because it is expressed at high levels in neuronal growth cones during development and axonal regeneration. This protein is considered a crucial component of an effective regenerative response in the nervous system. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S41 of human GAP43
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1