Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
SAB5700228
Sigma-Aldrich
Anti-FUS antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
ALS6, ETM4, FUS, FUS1, HNRNPP2, POMP75, TLS
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
53
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
3.54 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FUS(2521)
Descrizione generale
This gene encodes a multifunctional protein component of the heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) complex. The hnRNP complex is involved in pre-mRNA splicing and the export of fully processed mRNA to the cytoplasm. This protein belongs to the FET family of RNA-binding proteins which have been implicated in cellular processes that include regulation of gene expression, maintenance of genomic integrity and mRNA/microRNA processing. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Defects in this gene result in amyotrophic lateral sclerosis type 6.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 297-526 of human FUS (NP_004951.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)