Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
SAB5700156
Sigma-Aldrich
Anti-CBX3 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CBX3, HECH, HP1-GAMMA, HP1Hs-gamma
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
20
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
0.72 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CBX3(11335)
Descrizione generale
At the nuclear envelope, the nuclear lamina and heterochromatin are adjacent to the inner nuclear membrane. The protein encoded by this gene binds DNA and is a component of heterochromatin. This protein also can bind lamin B receptor, an integral membrane protein found in the inner nuclear membrane. The dual binding functions of the encoded protein may explain the association of heterochromatin with the inner nuclear membrane. This protein binds histone H3 tails methylated at Lys-9 sites. This protein is also recruited to sites of ultraviolet-induced DNA damage and double-strand breaks. Two transcript variants encoding the same protein but differing in the 5′ UTR, have been found for this gene.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-183 of human CBX3 (NP_009207.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)