Passa al contenuto
04-035
Anticorpo anti-PTEN, clone 6H2.1
clone 6H2.1, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anticorpo anti-PTEN
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6H2.1, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
27
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6H2.1, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
55 kDa
È stato suggerito che la proteina PTEN (omologo della fosfatasi e della tensina deleto sul cromosoma 10) abbia un ruolo nella tumorigenesi. PTEN è un oncosoppressore la cui perdita determina l'attivazione costitutiva della trasduzione del segnale lungo la via della PI3K ed è sufficiente per causare il cancro. Nelle cellule normali agisce insieme a FOXO1A nel limitare la crescita cellulare. PTEN metabolizza il prodotto della fosforilazione di PI(4,5)P2 da parte della PI3K dopo l'attivazione recettoriale, generando PI(3,4,5)P3. Nelle cellule prive di PTEN vi sono livelli elevati di PI(3,4,5)P3, che agisce come un potente secondo messaggero promuovendo l'oncogenesi. Il ripristino della funzione di PTEN è considerata un nuovo approccio alla terapia antineoplastica. La sovraespressione di PTEN inibisce la migrazione cellulare, mentre l'espressione dell'mRNA antisenso di PTEN la aumenta.
Immunogen
Epitopo: regione C-terminale
I 100 amminoacidi C-terminali di PTEN
Application
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-PTEN, clone 6H2.1, rivela il livello di PTEN ed è descritto in letteratura e convalidato per l′uso nei saggi di WB, IP e IH(P).
Sottocategoria di ricerca
PI3K, Akt, & segnalazione mTOR
Biochem/physiol Actions
Riconosce PTEN
Physical form
Formato: purificato
IgG purificate di topo in tampone di conservazione contenente Tris-glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M, pH 7,4, con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno a -20 °C dalla data di ricevimento.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20 °C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Analysis Note
Valutata di routine su lisato di cellule HeLa
Other Notes
Sostituisce: 07-016
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)