Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
SAB5700048
Sigma-Aldrich
Anti-SIRT1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
SIR2, SIR2L1, SIR2alpha, SIRT1, sirtuin 1
Scegli un formato
100 μL
CHF 329.00
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB07131
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 329.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB07131
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
61
81
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1.70 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SIRT1(23411)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the sirtuin family of proteins, homologs to the yeast Sir2 protein. Members of the sirtuin family are characterized by a sirtuin core domain and grouped into four classes. The functions of human sirtuins have not yet been determined; however, yeast sirtuin proteins are known to regulate epigenetic gene silencing and suppress recombination of rDNA. Studies suggest that the human sirtuins may function as intracellular regulatory proteins with mono-ADP-ribosyltransferase activity. The protein encoded by this gene is included in class I of the sirtuin family. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 448-747 of human SIRT1 (NP_036370.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)