SAB5201790
Monoclonal Anti-ENaC beta-Atto 488 antibody produced in mouse
clone 7B8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
Atto 488 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7B8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
87kDa
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:150
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Scnn1b(24767)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2