Documenti fondamentali
SAB5201098
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Glua1/Glur1 - Fitc antibody produced in mouse
clone S355-1, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-AMPA 1, Anti-GLUH 1, Anti-GluR K1, Anti-Glutamate receptor ionotropic AMPA 1, Anti-HBGR1
Scegli un formato
100 μG
CHF 460.00
CHF 460.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 460.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 460.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S355-1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 100 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
Fusion protein amino acids 1-389 (extracellular N-terminus) of rat GluA1/GluR1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)