SAB5200430
Monoclonal Anti-Gaba-B Receptor 1 - Apc antibody produced in mouse
clone S93A-49, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-GABA-B receptor 1, Anti-GPRC3A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S93A-49, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 115 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Gabbr1(81657)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1