SAB5200269
Monoclonal Anti-Vglut1 - Biotin antibody produced in mouse
clone S28-9, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-BNPI, Anti-SLC17A1, Anti-VGLUT 1
Scegli un formato
CHF 541.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 541.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S28-9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 52 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Slc17a7(116638)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)