SAB5200063
Monoclonal Anti-KCNA1 antibody produced in mouse
clone S36-15, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-KCNA2B, Anti-Kv1.1, Anti-Kv1.1 Extracellular, S36-15, Anti-kcna1, Anti-kcpvd
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S36-15, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 56 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Kcna1(24520)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1