Documenti
SAB4700825
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FYN antibody produced in mouse
clone FYN-01
Sinonimo/i:
SLK, SYN, p59-Fyn, p59Fyn
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FYN-01, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
NM_001122892.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Fyn(14360)
Descrizione generale
The antibody FYN-01 reacts with Fyn, a 59 kDa non-receptor Src-family protein tyrosine kinase.
Immunogeno
Bacterially expressed recombinant fragment of human Fyn (aa 7-176).
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.