SAB5200053
Monoclonal Anti-GABRA1 antibody produced in mouse
clone S96-55, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-AW061132, Anti-GABAARALPHA1 protein, S95-35, Anti-Gabrb-1, Anti-Gabrb1
Scegli un formato
CHF 474.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S96-55, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 55 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Gabra1(14394)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)