SAB4701110
Monoclonal Anti-Notch 1-APC antibody produced in mouse
clone mN1A
Sinonimo/i:
AOS5, AOVD1, TAN1, hN1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
mN1A, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
0.1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1 μg/mL
Numero d’accesso
P46531
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOTCH1(4851)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2