SAB4701094
Monoclonal Anti-CD326-APC antibody produced in mouse
clone VU-1D9
Sinonimo/i:
EGP314, EPCAM, Ep-CAM, GA733-2, KSA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
VU-1D9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
tecniche
flow cytometry: 10 μL
Numero d’accesso
P16422
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPCAM(4072)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2