Documenti fondamentali
SAB4701051
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AGPS antibody produced in mouse
clone AGPS-03
Sinonimo/i:
ADAP-S, ADAS, ADPS, RCDP3, alkylglycerone phosphate synthase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AGPS-03, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
O00116
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGPS(8540)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody AGPS-03 recognizes AGPS (alkykglycerone phosphate synthase), an peroxisomal enzyme important for lipid biosynthesis.
Immunogeno
recombinant human AGPS (amino acids 158-384)
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)