Documenti fondamentali
SAB4700949
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cytokeratin 19 antibody produced in mouse
clone BA-17
Sinonimo/i:
CK-19, CK19, CYK19, K19, KRT19
Scegli un formato
100 μG
CHF 323.00
CHF 323.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 323.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 323.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BA-17, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
P08727
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT19(3880)
Descrizione generale
The antibody BA-17 reacts with cytokeratin 19 (40 kDa) in human tissue. Cytokeratin 19 is not expressed in hepatocytes; it is often co-expressed with cytokeratin 7.
Immunogeno
Mammary organoids.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)