Documenti
SAB4700928
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD143 antibody produced in mouse
clone 5-369
Sinonimo/i:
ACE1, DCP, DCP1, angiotensin I converting enzyme
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5-369, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
BC036375
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACE(1636)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody 5-369 recognizes CD143, a 171 kDa type I transmembrane glycoprotein with metallopeptidase activity, expressed mainly on endothelial cells.
Immunogeno
dendritic cells
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.