SAB4700883
Monoclonal Anti-CD105 antibody produced in rat
clone MJ7/18
Sinonimo/i:
END, ENG, Endoglin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MJ7/18, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_001146348.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Eng(13805)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico