Key Documents
SAB4700862
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD103 antibody produced in mouse
clone Ber-ACT8
Sinonimo/i:
ITGAE, Integrin alpha E, alpha E integrin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Ber-ACT8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Numero d’accesso
P38570
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAE(3682)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody Ber-ACT8 recognizes CD103 (alpha E integrin), a type I transmembrane glycoprotein primarily found on intestinal intraepithelial lymphocytes.
Immunogeno
HTLV-1 induced human T cell line MAPS16
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.