Documenti fondamentali
SAB4700765
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSV1 gC antibody produced in mouse
clone T96, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
100 μG
CHF 254.00
CHF 254.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 254.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 254.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
T96, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
herpes simplex virus 1
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
The antibody T96 recognizes gC antigen of HSV1 (Herpes Simplex Virus type 1), a dsDNA virus, member of Herpesviridae family.
Immunogeno
Exctract of HSV-1 infected VERO (green monkey kidney) cells.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)