SAB4700736
Monoclonal Anti-CD34 antibody produced in mouse
clone 581, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Mucosialin
Scegli un formato
CHF 216.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 216.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
581, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, nonhuman primates
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD34(947)
Categorie correlate
Descrizione generale
HLDA V.; WS Code MA27.
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)