SAB4700731
Monoclonal Anti-HLA-DR antibody produced in mouse
clone L243, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
CHF 253.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 253.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
L243, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human, dog
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HLA-DRA(3122)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)