SAB4700611
Monoclonal Anti-FOXP3-PE antibody produced in mouse
clone 3G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXP3(50943)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi