SAB4700559
Monoclonal Anti-Cd80 antibody produced in hamster
clone 16-10A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
16-10A1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, canine
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cd80(12519)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi