SAB4600333
Anti-Mouse IgG (H+L), CF™633 F(ab′)2 fragment of antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Scegli un formato
CHF 127.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 127.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
CF™ 633 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
Fluorescenza
λex 630 nm; λem 650 nm
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (1 paper)
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)