SAB4600125
Anti-Mouse IgG (H+L), CF™ 633 antibody produced in chicken
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Scegli un formato
CHF 146.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 146.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Coniugato
CF™ 633 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Fluorescenza
λex 630 nm; λem 650 nm
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)