SAB4504573
Anti-phospho-Catenin-β (pTyr489) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
CHF 389.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 389.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 85 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr489)
Informazioni sul gene
human ... CTNNB1(1499)
Immunogeno
Immunogen Range: 455-504
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)