Merck
Tutte le immagini(10)
Documenti fondamentali
SAB4504508
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-p70 S6 Kinase (pSer424) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μG
CHF 389.00
CHF 389.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 389.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 389.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 59 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer424)
Informazioni sul gene
human ... RPS6KB1(6198)
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human p70 S6 Kinase around the phosphorylation site of Ser424.
Immunogen Range: 414-463
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)