Documenti fondamentali
SAB4504367
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Chk2 (pThr68) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CDS1, Anti-CHK2, Anti-HuCds1, Anti-LFS2, Anti-PP1425, Anti-RAD53, Anti-hCds1
Scegli un formato
100 μG
CHF 412.00
CHF 412.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1434
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 412.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 412.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1434
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 60 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr68)
Informazioni sul gene
human ... CHEK2(11200)
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Chk2 around the phosphorylation site of Thr68.
Immunogen Range: 35-84
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ramesh Sethy et al.
Biochimica et biophysica acta. Gene regulatory mechanisms, 1861(12), 1076-1092 (2018-10-15)
The G2/M checkpoint is activated on DNA damage by the ATM and ATR kinases that are regulated by post-translational modifications. In this paper, the transcriptional co-regulation of ATM and ATR by SMARCAL1 and BRG1, both members of the ATP-dependent chromatin