SAB4504190
Anti-phospho-HDAC6 (pSer22) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CPBHM, Anti-HD6, Anti-JM21, Anti-PPP1R90
Scegli un formato
CHF 458.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 458.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 131 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer22)
Informazioni sul gene
human ... HDAC6(10013)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 7-56
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)