SAB4503899
Anti-phospho-BCL-2 (pSer87) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
CHF 344.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 344.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 26 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer87)
Informazioni sul gene
human ... BCL2(596)
Immunogeno
Immunogen Range: 61-110
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)