Documenti fondamentali
SAB4503110
Sigma-Aldrich
Anti-SF1, N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
BBP, CW17, SF01, mZFM, mammalian branch point binding protein mBBP
Scegli un formato
100 μG
CHF 458.00
CHF 458.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 458.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 458.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 68 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SF1(7536)
Descrizione generale
Anti-SF1 Antibody detects endogenous levels of total SF1 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SF1.
Immunogen Range: 48-97
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)