SAB4502913
Anti-NK1R antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
NK-1 receptor, NK-1R, SPR, Substance-P receptor, Tachykinin receptor 1
Scegli un formato
CHF 457.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 457.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 46 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NK1R(6869)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 211-260
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)