SAB4502857
Anti-SRPK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
SFRS protein kinase 1, SR-protein-specific kinase 1, Serine/arginine-rich protein-specific kinase 1
Scegli un formato
CHF 389.00
Spedizione prevista il22 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 389.00
Spedizione prevista il22 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 92 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRPK1(6732)
Categorie correlate
Descrizione generale
Serine-arginine protein kinase 1 (SRPK1) belongs to the SR kinase family. In mammals, SRPK1 is expressed in the central nervous system in a region- and neuron-specific manner. This gene is mapped to human chromosome 6p21.2-p21.3. SRPK1 is also expressed in several normal tissues like testis and pancreas.
Immunogeno
Immunogen Range: 521-570
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)