SAB4502707
Anti-RYR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
RYR-2, cardiac muscle ryanodine receptor-calcium release channel, cardiac muscle-type ryanodine receptor, ryanodine receptor 2
Scegli un formato
CHF 456.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 456.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 564 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RYR2(6262)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 2774-2823
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)