SAB4502158
Anti-BRP44L antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
MPC1, Mitochondrial pyruvate carrier 1, Brain protein 44-like protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 12 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BR44L(51660)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 11-60
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol