SAB4501995
Anti-IκB-α antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
IκBα, I-κ-B-α, IKBA, MAD3, Major histocompatibility complex enhancer-binding protein MAD3
Scegli un formato
CHF 457.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 457.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NFKBIA(4792)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 15-64
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)